Wichtige Dokumente
CDRCKT060
Milli-Q
Umkehrosmosekartusche
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 60 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Synonym(e):
Umkehrosmosekartusche - 60 l/h
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
60 L/hr flow rate
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
Allgemeine Beschreibung
Die Umkehrosmose(RO)-Kartusche entfernt 95–99 % der Verunreinigungen, einschließlich Ionen, Partikel, Bakterien und organische Moleküle, aus trinkbarem Speisewasser.
Anwendung
RO-Wasser wird in Laboren für Anwendungen wie allgemeines Spülen, Speisewasser für Waschmaschinen und Autoklaven, grundlegende Reagensherstellung oder als Speisewasser für Reinstwasseraufbereitungssysteme verwendet.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany