Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABN1712
Sigma-Aldrich
Anti-NRL (neurales Retina-spezifisches Leucin-Zipper-Protein)
from rabbit
Synonym(e):
NRL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nrl(18185)
Allgemeine Beschreibung
Neurales Retina-spezifisches Leucin-Zipper-Protein (UniProt: P54846; auch bekannt als NRL) wird vom Nrl-Gen (Gen-ID: 18185) in Mausspezies kodiert. NRL ist ein bZIP-Transkriptionsfaktor aus der MAF-Familie, der die Expression von verschiedenen stabspezifischen Genen, einschließlich RHO und Phosphodiesterase 6B, reguliert. NRL ist Berichten zufolge im Kern von sich entwickelnden und reifen Stabzellen, aber nicht in Kegelzellen vorhanden. Es interagiert mit dem Homöodomänen-Protein CRX und sorgt für die synergistische Regulierung der Rhodopsin-Expression. Darüber hinaus wird berichtet, dass es mit FIZ1 interagiert, wodurch die Transaktivierung unterdrückt werden kann. Es weist eine minimale Transaktivierungsdomäne (AS 30–93), ein basisches Motiv (AS 159–185) und einen Leucin-Zipper (AS 187–208) auf. Die minimale Transaktivierungsdomäne (MTD) ist über die gesamte MAF-Familie hinweg erhalten und kann die Transkription durch die Rekrutierung von TBP und damit verbundenen Faktoren an den Promotern der Zielgene aktivieren. In der Retina von Mäusen in der Entwicklungsphase erfolgt die Nrl-Expression Berichten zufolge vor dem Erscheinen bekannter Marker für differenzierte Stäbe. Die Transkriptionsaktivität von NRL wird durch die Sumoylierung an RHO- und NR2E3-Promoter moduliert. (Literatur: Prabodha, K et al. (2001). J. Biol. Chem 276 (39): 36824–30).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper erkennt das neurale Retina-spezifische Leucin-Zipper-Protein der Maus. Er zielt auf ein Epitop in 108 Aminosäuren der N-terminalen Hälfte ab.
Immunogen
Epitop: unbekannt
His-markiertes rekombinantes Proteinfragment, das den 108 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte des neuralen Retina-spezifischen Leucin-Zipper-Proteins der Maus entspricht.
Anwendung
Anti-NRL (neurales Retina-spezifisches Leucin-Zipper-Protein), Best.-Nr. ABN1712, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf das neurale Retina-spezifische Leucin-Zipper-Protein gerichtet ist und für die Verwendung in der Immunfluoreszenz und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100–1:1.000 wurde NRL (neurales Retina-spezifisches Leucin-Zipper-Protein) in gefrorenem Gewebe aus der Retina der Maus nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000–1:2.000 wurde NRL (neurales Retina-spezifisches Leucin-Zipper-Protein) in Gewebelysat aus der Retina der Maus nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Tiansen Li, NIH).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Retinagewebe-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde NRL (neurales Retina-spezifisches Leucin-Zipper-Protein) in Retinagewebe-Lysat von Mäusen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 31 kDa gemessen; 26,08 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2