Merck
AB5585-I
Sigma-Aldrich
Anti-Recoverin-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cancer-associated retinopathy protein, Cancer-associated retinopathy antigen, Protein CAR, Recoverin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Rcvrn(19674)
Allgemeine Beschreibung
Recoverin (UniProt P35243, auch bekannt als Krebs-assoziiertes Retinopathie-Antigen, Krebs-assoziiertes Retinopathie-Protein, CAR-Protein) wird beim Menschen von dem Gen RCVRN (auch als RCV1 bezeichnet, Gen-ID 5957) codiert. Das Photorezeptorprotein Recoverin gehört zu den neuronalen Calciumsensor-Proteinen (NCS) mit EF-Hand. Recoverin wird zunächst als Protein mit 200 Aminosäuren produziert, dessen N-terminaler Initiator Methionin post-translational entfernt wird. Recoverin besitzt vier EF-Hand-Domänen (AS 25–60, 61–96, 97–132, 147–182), wobei die zweite und dritte EF-Hand-Region die Calciumbindung mit geringer bzw. hoher Affinität vermitteln. In Photorezeptorzellen fungiert Recoverin als Ca2+ abhängiger Inhibitor von G-Protein-gekoppelter Rezeptorkinase 1 (GRK1). Recoverin spielt eine wichtige Rolle für die Vermittlung der Calcium-abhängigen Lichtanpassung von Stäbchen und Zapfen. Recoverin verzögert die Reaktion von Stäbchen und Zapfen bei schwachem Licht, wenn die [Ca2+]-Konzentration hoch ist, indem es die von GRK1 katalysierte Phosphorylierung der Sehpigmente hemmt, hat aber wenig Auswirkung auf die Lichtanpassung, wenn [Ca2+]i gesenkt wird.
Immunogen
Epitop: EF-Hand 4
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz der EF-Hand-4-Domäne von menschlichem Recoverin entspricht.
Anwendung
Der Anti-Recoverin-Antikörper weist den Recoverin-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorisches & peripheres Nervensystem
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:1.000 einer repräsentativen Charge wurde Recoverin in Retinagewebeschnitten von Mensch und Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an humanem Retinagewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Recoverin in 10 µg humanem Retinagewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~ 23 kDa beobachtet.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biju B Thomas et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 752958-752958 (2021-11-13)
End-stage age-related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP) are two major retinal degenerative (RD) conditions that result in irreversible vision loss. Permanent eye damage can also occur in battlefields or due to accidents. This suggests there is an unmet
Bin Lin et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(11), 34-34 (2020-09-19)
To study if human embryonic stem cell-derived photoreceptors could survive and function without the support of retinal pigment epithelium (RPE) after transplantation into Royal College of Surgeons rats, a rat model of retinal degeneration caused by RPE dysfunction. CSC14 human
Chien-Hui Lo et al.
The Journal of clinical investigation, 134(13) (2024-07-01)
Mitochondria-related neurodegenerative diseases have been implicated in the disruption of primary cilia function. Mutation in an intrinsic mitochondrial complex I component NDUFAF2 has been identified in Leigh syndrome, a severe inherited mitochondriopathy. Mutations in ARMC9, which encodes a basal body