05-717
Anti-Adenosine Receptor A2a Antibody, clone 7F6-G5-A2
clone 7F6-G5-A2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor subtype A2a
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F6-G5-A2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADORA2A(135)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Neurodegenerative Krankheiten
FACS Analysis: A previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to detect Adenosine Receptor A2A in transfected HEK293 cells (Koshiba, M., 1999).
Qualität
Western Blot Analysis:
A 1:1000–1:5000 dilution of this lot of antibody detected Adenosine Receptor A2A in HEK293 cells expressing canine A1/A2A receptor chimeras (Rosin, D.L., 1998).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Brain tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable