Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABN1475
Sigma-Aldrich
Anti-Serotonin-Rezeptor-3A/HTR3A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
5-hydroxytryptamine receptor 3A, 5-HT-3, 5-HT3-A, 5-HT3A, 5-HT3R, 5-hydroxytryptamine receptor 3, Serotonin receptor 3A, Serotonin-gated ion channel receptor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTR3A(3359)
Allgemeine Beschreibung
5-Hydroxytryptamin-Rezeptor 3A (UniProt P46098; auch bekannt als 5-HT-3, 5-HT3-A, 5-HT3A, 5-HT3R, 5-Hydroxytryptamin-Rezeptor 3, Serotonin-Rezeptor 3A, Serotonin-gesteuerter Ionenkanalrezeptor) wird vom Gen HTR3A (auch 5HT3R, HTR3 genannt) (Gen-ID 3359) in Menschen kodiert. Hydroxytryptamin (5-HT) wird in enterochromaffinen Zellen im Darm und in serotonergen Nervenenden synthetisiert. In der Peripherie vermittelt 5-HT die gastrointestinale Motilität, Plättchenaggregation und die Kontraktion der Blutgefäße. 5-HT beeinflusst viele Funktionen des zentralen Nervensystems, einschließlich, Schlaf, motorische Aktivität, sensorische Wahrnehmung, Erregung und Appetit. Die biologischen Wirkungen von 5-HT werden von einer aus 12 GPCR bestehenden Familie und einem Ionenkanal vermittelt. 5-Hydroxytryptamin-Rezeptor 3 (5-HT3R) ist ein ligandengesteuerter Ionenkanal, der an vielen neurophysiologischen Funktionen beteiligt ist und weitestgehend im Gehirn und in peripheren Organen exprimiert wird. Es wurden fünf verschiedene Untereinheiten (A bis E) identifiziert, von denen das homopentamere 5-HT3A am umfangreichsten studiert wurde. 5-HT3A wird mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1–23) produziert, die posttranslational entfernt wird, um einen Ionenkanal mit 4 Transmembranen (AS 242–268, 274–292, 303–321, 456–475) zu erhalten, dessen N- und C-terminales Ende extrazellulär freigelegt ist (AS 24–241 und 476–478.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert den humanen Serotonin-Rezeptor 3A/HTR3A durch Anzielen einer Sequenz in der sekundären zytoplasmischen Domäne.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz aus der sekundären zytoplasmischen Domäne des humanen Serotonin-Rezeptors 31/HTR3A entspricht.
Anwendung
Anti-Serotonin-Rezeptor-3A/HTR3A-Antikörper, Best.-Nr. ABN1475, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf HTR3A gerichtet ist und in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde der Serotonin-Rezeptor 3A/HTR3A in menschlichem Prostatakrebsgewebe sowie in Schnitten aus normalem Großhirnrinden-, Herz- und Mandelgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat aus der Großhirnrinde des Menschen.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde der Serotonin-Rezeptor 3A/HTR3A in 10 µg Gewebelysat aus der Großhirnrinde des Menschen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 55 kDa gemessen. 52,79/55,28 kDa (reife/Pro-Isoform 1; 5-HT3R-AS), 55,90/58,39 kDa (reife/Pro-Isoform 2; 5-HT3R-AL), 52,79/53,76 kDa (reife/Pro-Isoform 3), 52,79/55,89 kDa (reife/Pro-Isoform 4), 55,90/59,00 kDa (reife/Pro-Isoform 5). Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable