Wichtige Dokumente
ABE40
Sigma-Aldrich
Anti-PABPC1/C3-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Polyadenylate-binding protein 1, PABP-1, Poly(A)-binding protein 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PABPC1(26986)
Allgemeine Beschreibung
Poly(A)-bindende Proteine, zytoplasmatisch 1 (PABPC1) und zytoplasmatisch 3 (PABPC3), sind RNA-bindende Proteine, die eine wichtige Rolle bei der posttranslationalen Kontrolle und dem Metabolismus von mRNA spielen. Obwohl beide Proteine an den Poly(A)-Schwanz der mRNA binden, bindet PABPC3 mit einer geringeren Affinität als PABPC1. Studien haben diese Proteine mit der Tumorgenese in Verbindung gebracht. Eine verminderte Expression von PABPC1 bei Speiseröhrenkrebs scheint mit der Tumorentwicklung und einer schlechten Prognose nach der Operation einherzugehen. PABPC1 kann durch die Kernmembran wandern und ist vermutlich mit neu synthetisierten Poly(A)-Transkripten assoziiert. PABPC1 wurde auch mit dem durch microRNA vermittelten Silencing in Verbindung gebracht, wenn es mit GW182 in Kontakt kommt. Es wird angenommen, dass PABPC3 spezifisch für menschliche Hoden ist und die RNA-Stabilität kontrolliert.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem PABPC1/C3 entspricht. Die verwendete Immunogensequenz ist zu 100 % identisch mit PABPC1 und PABPC3.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde PABPC1/C3 in NIH/3T3- und HeLa-Zellen nachgewiesen.
Verwenden Sie Anti-PABPC1/C3 (Polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in ICC und WB validiert wurde, um PABPC1/C3 nachzuweisen, auch bekannt als Polyadenylat-bindendes Protein 1, PABP-1.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde PABPC1/C3 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~71 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paulino Barragán-Iglesias et al.
Nature communications, 9(1), 10-10 (2018-01-04)
Nociceptors rely on cap-dependent translation to rapidly induce protein synthesis in response to pro-inflammatory signals. Comparatively little is known regarding the role of the regulatory factors bound to the 3' end of mRNA in nociceptor sensitization. Poly(A)-binding protein (PABP) stimulates translation