ABE1797
Anti-Transcription Initiation Factor IIA subunit 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
General transcription factor IIA subunit 1, TFIIAL, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit, TFIIA-42
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Transcription initiation factor IIA subunit 1 in human brain and human testis tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Transcription initiation factor IIA subunit 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash