Wichtige Dokumente
AB947
Sigma-Aldrich
Anti-Apolipoprotein E-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
ApoE
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
primate, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Monospezifisch für Apolipoprotein E durch Immunelektrophorese, getestet gegen gepooltes menschliches Plasma und doppelt konzentriertes gepooltes menschliches Serum. Reagiert im Western Blot mit den Apo-E-Isoformen E2, E3 und E4.
Immunogen
Rekombinantes menschliches Apolipoprotein E.
Anwendung
Erkennen Sie Apolipoprotein E mit diesem Anti-Apolipoprotein-E-Antikörper, der für die Verwendung in IH & WB validiert ist.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Fettstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Western Blot (Schwab, 1996): 1:1.000–1:2.000
Immunhistochemie (Summers, 1998; Wisniewski & Frangione, 1992; Schwab, 1996)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
34 kDa
Physikalische Form
Delipidiertes Ziegen-Anti-Serum, 0,2 μm gefiltert. Flüssig in Tris-Salzlösung, pH-Wert 7,4 mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lebergewebe
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The association of hepatitis C virus glycoproteins with apolipoproteins E and B early in assembly is conserved in lipoviral particles.
Boyer, A; Dumans, A; Beaumont, E; Etienne, L; Roingeard, P; Meunier, JC
The Journal of Biological Chemistry null
Observations in APP bitransgenic mice suggest that diffuse and compact plaques form via independent processes in Alzheimer's disease.
Lord, A; Philipson, O; Klingstedt, T; Westermark, G; Hammarstrom, P; Nilsson, KP; Nilsson, LN
The American Journal of Pathology null
Jianjia Fan et al.
PloS one, 11(9), e0162384-e0162384 (2016-09-07)
The apolipoprotein E (APOE) gene is the most highly associated susceptibility locus for late onset Alzheimer's Disease (AD), and augmenting the beneficial physiological functions of apoE is a proposed therapeutic strategy. In a high throughput phenotypic screen for small molecules
USE OF FUSED CIRCULATIONS TO INVESTIGATE THE ROLE OF APOLIPOPROTEIN E AS AMYLOID CATALYST AND PERIPHERAL SINK IN ALZHEIMER'S DISEASE.
Nilsson, LN; Gografe, S; Costa, DA; Hughes, T; Dressler, D; Potter, H
Technology and innovation null
Differential regulation of amyloid-? endocytic trafficking and lysosomal degradation by apolipoprotein E isoforms.
Li, J; Kanekiyo, T; Shinohara, M; Zhang, Y; LaDu, MJ; Xu, H; Bu, G
The Journal of Biological Chemistry null