AB6001
Anti-MMP-9 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, macrophage gelatinase, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, type V collagenase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
canine, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP9(4318)
Allgemeine Beschreibung
MMP9, also known as gelatinase B, is a secreted enzyme which degrades the interstitial collagens, types I, II, and III and is produced by normal alveolar macrophages and granulocytes.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MMP-9 on 10 µg of HL-60 plus PMA conditioned media.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HL-60 plus PMA conditioned media
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable