Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB5421-II
Sigma-Aldrich
Anti-vesikulärer-Glutamattransporter-3 (VGLUT3)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Der vesikuläre Glutamattransporter 3 (UniProt Q7TSF2, auch bekannt als Mitglied 8 der SLC-Transporterfamilie 17, VGluT3) wird in Rattenspezies durch das Slc17a8-Gen (auch bekannt als Vglut3, Gen-ID 266767) codiert. VGluTs sind Proton-abhängige Carrier; sie sind dafür verantwortlich, Glutamat (den wichtigsten erregenden Neurotransmitter) in die synaptischen Vesikel der präsynaptischen Nervenenden zu transportieren, um seine spätere regulierte Freisetzung im synaptischen Spalt zu ermöglichen. VGluT3 ist ein Multipass-Membranprotein der synaptischen Vesikel, das die Aufnahme von Glutamat in die synaptischen Vesikel der präsynaptischen Nervenenden von exzitatorischen Nervenzellen vermittelt. Ratten-VGluT3 besitzt 12 helikale, 7 zytoplasmatische und 6 vesikuläre Domänen. Es weist strukturelle Ähnlichkeit mit VGluT1 und VGluT2 auf, unterscheidet sich jedoch in seinem Verteilungsmuster. Anders als VGluT1 und VGluT2, die sich auf Interaktionen mit den endozytischen Recycling-Mechanismen stützen, jedoch fast ausschließlich axonal bleiben, kann VGluT3 auf den Zellkörper und die Dendriten sowie das Axon bestimmter Neuronen abzielen und wird mit der retrograden synaptischen Freisetzung von Glutamat in Verbindung gebracht. VGluT3 zeigt eine sehr eingeschränkte Lokalisierung und ist in bekannten glutermagenen Neuronen nicht vorhanden, wird aber in cholinergen Neuronen im Caudate-Putamen und in serotonergen Neuronen im Raphe-Kern gefunden. VGluT3 ist lokalisiert über Vesikelclustern von symmetrischen (hemmenden oder modulierenden) wie auch asymmetrischen (erregenden) Synapsen. (Literatur: Herzog, E et al. (2004). Neuroscience. 123(4):983-1002; Seal, RP et al. (2008). Neuron 57(2); 263-275).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist den vesikulären Glutamattransporter 3 (VGluT3) spezifisch nach. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 13 Aminosäuren aus der C-terminalen Region gerichtet.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 13 Aminosäuren aus der C-terminalen Region des vesikulären Glutamattransporters 3 (VGluT3) der Ratte entspricht.
Anwendung
Der Anti-Vesikulärer-Glutamattransporter-3-Antikörper (Anti-VGLUT3), Best.-Nr. AB5421-II, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf den vesikulären Glutamattransporter 3 abzielt und zur Verwendung in Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den vesikulären Glutamattransporter 3 (VGluT3) in PC12-Zelllysat nach.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse: Eine 1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den vesikulären Glutamattransporter 3 (VGluT3) in Hirngewebeschnitten von Ratte und Mensch nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den vesikulären Glutamattransporter 3 (VGluT3) in PC12-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an PC12-Gewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies den vesikulären Glutamattransporter 3 (VGluT3) in PC12-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 60 kDa beobachtet; 64,76 kDa berechnet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable