Merck
AB5066P
Sigma-Aldrich
Anti-Norepinephrin-Transporter-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
NET
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Spezifisch für Norepinephrin-Transporter (NET). Der Norepinephrin-Transporter ist ein 617 Aminosäuren langes integrales Membranprotein, das zur Familie der Natrium:Neurotransmitter-Symporter gehört (Bruss et al. 1995; Melikian et al. 1994; Pacholczyk et al. 1991). Das Immunogenpeptid zeigt keine signifikante Homologie mit anderen bekannten Proteinen.
Immunogen
Eine 22 Aminosäuren umfassende Peptidsequenz, die der ersten extrazellulären Domäne des Ratten-NET zugeordnet ist.
Anwendung
Dieser Anti-Norepinephrin-Transporter-Antikörper ist für den Einsatz in ELISA und WB zum Nachweis von Norepinephrin-Transporter validiert.
Western-Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode). NET kann in mindestens zwei Formen vorkommen, wobei eine hochglykosylierte Form (~80 kDa) im Gehirn am häufigsten vorkommt und eine weniger glykosylierte Form (54 kDa) ebenfalls in einigen Regionen und Geweben zu finden ist.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 (50–100 ng Immunogenpeptid/Well) Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
80 und 54 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,1 % BSA.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Y Aksenov et al.
Neurotoxicology, 29(6), 971-977 (2008-07-09)
Drug abuse is a risk factor for neurological complications in HIV infection. Cocaine has been shown to exacerbate HIV-associated brain pathology and enhance neurotoxicity of HIV-1 Tat and gp120 proteins. In this study, we found that the selective inhibitor of
Anastasia Drobysheva et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 305(12), H1817-H1829 (2013-10-15)
Central mechanisms involving mineralocorticoid receptor (MR) activation contribute to an increase in sympathetic tone after myocardial infarction (MI). We hypothesized that this central mechanism also contributes to cardiac sympathetic axonal sprouting and that central MR blockade reduces cardiac sympathetic hyperinnervation
Christophe Wersinger et al.
The European journal of neuroscience, 24(11), 3141-3152 (2006-12-13)
Alpha-synuclein (alpha-Syn) has been studied in the context of Parkinson's disease, but its normative role remains elusive. We have shown that alpha-Syn regulates the homeostasis of dopaminergic and serotonergic synapses, through trafficking of the dopamine and serotonin transporter, respectively. In
Elizabeth Amory Meyer et al.
The Journal of comparative neurology, 498(6), 786-795 (2006-08-24)
The anterior olfactory nucleus (AON) lies between the olfactory bulb and piriform cortex and is the first bilaterally innervated structure in the olfactory system. It is typically divided into two subregions: pars externa and pars principalis. We examined the cytoarchitecture
X Zhang et al.
Physiological research, 64(1), 103-110 (2014-09-07)
The colorectum (late distal colon) is innervated by the sympathetic nervous system, and many colorectal diseases are related to disorders of the sympathetic nervous system. The sympathetic regulation of colorectal ion transport is rarely reported. The present study aims to