Wichtige Dokumente
900602P
Avanti
Photoclick C6 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-2-yl)hexanamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 250 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)