Merck
AB5010
Sigma-Aldrich
Anti-Glutathion-Antikörper, weist GSH und GSSG nach
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
eukaryotes
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSS(2937)
Spezifität
Glutathion. Der Antikörper wurde gegen ein Spektrum von Antigenen kalibriert, um die Hapten-Spezifität und die korrekte Affinität sicherzustellen. Keine messbare Kreuzreaktivität mit Glutaraldehyd-fixiertem Gewebe (<1:1.000) gegen L-Alanin, G-Aminobutyrat, 1-Amino-4-guanidobutan (AGB), D/L-Arganin, D/L-Aspartat, L-Citrullin, L-Cystein, D/L-Glutamat, D/L-Glutamin, Glycin, L-Lysin, L-Ornithin, L-Serin, Taurin, L-Threonin, L-Tryptophan und L-Tyrosin. Unterscheidet nicht zwischen freiem GSH und GSSG.
Immunogen
Epitop: weist GSH und GSSG nach
Glutathion-Glutaraldehyd
Anwendung
Dieser Anti-Glutathion-Antikörper ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Glutathion validiert und detektiert sowohl GSH als auch GSSG.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Immunhistochemie unter Verwendung von Silber-intensiviertem Immungold oder verstärkten Fluoreszenzmethoden. Bei Verwendung von glutaraldehydhaltigen Fixiermitteln ist typischerweise eine Behandlung mit autofluoreszenten Reducern erforderlich. Für optimale Detektion sollten die Proben mit 0,2–2,5 % Glutaraldehyd fixiert werden. Siehe technische Hinweise. Dieser Antikörper wurde auch erfolgreich mit einer Fixierung verwendet, die kein/kaum Glutaraldehyd und einen hohen Paraformaldehyd-Gehalt aufwies (Fixierungsmittel mit 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M Phosphatpuffer / 3 % Sucrose). Die Mindestkonzentration von Glutaraldehyd für AB5010 beträgt 0,02 %. Die Leistung mit gefrorenen Schnitten, Vibratom-Schnitten und Gewebekulturformaten ist gut, wenn penetrierende Reagenzien wie 0,3 % Triton X-100 verwendet werden. (Nur in Blockierungspuffer, Antikörper-Verdünnungspuffer sollte nur in einfacher TBS oder PBS genutzt werden.)
Western Blotting (Mawatari und Murakami, 2004).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Hinweis: Glutathion ist nicht Osmium-tolerant und sollte daher nicht für die Elektronenmikroskop-Immunhistochemie nach dem Einbetten verwendet werden.
Alle Verfahren können bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Auch wenn es nicht möglich ist, die exakten Verdünnungen für alle Anwendungen anzugeben, werden wahrscheinlich keine Abweichungen von der kalibrierten Konzentration erforderlich sein. Die 100-fache Verdünnung ist kalibriert, um den Nachweis des Antigen-Gehalts über einen Bereich von 2-log-Einheiten zu optimieren. Stärkere oder schwächere Verdünnungen können genutzt werden, wenn ungewöhnlich hohe (> 20 mM) oder geringe (< 0,2 mM) intrazelluläre Hapten-Konzentrationen vermutet werden oder neuartige Probenbedingungen vorliegen, etwa ein geringer Glutaraldehyd-Gehalt oder ungewöhnliche Einbettungsprotokolle. Stärkere Verdünnungen haben wahrscheinlich eine verringerte maximale Signalstärke zur Folge, während konzentriertere Lösungen den dynamischen Nachweisbereich komprimieren.
TECHNISCHE HINWEISE
Der Antikörper AB5010 ist optimiert für die Verwendung mit der Immungold- oder Fluoreszenz-Methode. Eine Visualisierung mit Enzyme-Linked-Methoden kann angewendet werden, dabei wird jedoch typischerweise der Nachweisbereich komprimiert. Bei Anwendung von Methoden mit hoher Verstärkung wie etwa Tyramiden muss der Anwender unabhängige Kalibrierungen durchführen. Die Verwendung mit gefrorenen Schnitten ist möglich, wird aber keine optimalen Bilder ergeben, da IgGs das mit Aldehyd quervernetzte Gewebe nur schlecht durchdringen und die meisten Aminosäuren in so großen Mengen vorliegen, dass ein Prozoneneffekt auftritt. Die Verwendung von voll aufgebrachten oder Vibratom-Schnitten wird aus ähnlichen Gründen nicht empfohlen.
Verpackung
ausreichend für 2.000 Assays
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
IgG-Fraktion in sterilem 0,1 M Phosphatpuffer. Frei von Konservierungsmitteln.
Lagerung und Haltbarkeit
Stammlösung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Diese Stammlösung ist bei normaler Anwendung und routinemäßiger Aufbewahrung bei 2–8 °C äußerst stabil. Diese Stammlösung nicht wieder einfrieren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jie Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(24), 8302-8324 (2020-04-26)
Heat shock protein 70 (Hsp70) proteins are a family of ancient and conserved chaperones. Cysteine modifications have been widely detected among different Hsp70 family members in vivo, but their effects on Hsp70 structure and function are unclear. Here, we treated
Katarzyna Otulak-Kozieł et al.
International journal of molecular sciences, 23(19) (2022-10-15)
Plants produce glutathione as a response to the intercellular redox state. Glutathione actively participates in the reactive oxygen species (ROS)-dependent signaling pathway, especially under biotic stress conditions. Most of the glutathione S-transferases (GSTs) are induced in cells during the defense
Glutathione Contribution in Interactions between Turnip mosaic virus and Arabidopsis thaliana Mutants Lacking Respiratory Burst Oxidase Homologs D and F.
Otulak-Kozie??, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 24 (2023)
Zhouping Hong et al.
The Journal of biological chemistry, 299(1), 102723-102723 (2022-11-22)
Hsp70s are multifunctional proteins and serve as the central hub of the protein quality control network. Hsp70s are also related to a number of diseases and have been established as drug targets. Human HspA1A (hHsp70) and HspA8 (hHsc70) are the
Single-cell redox imaging demonstrates a distinctive response of dopaminergic neurons to oxidative insults.
Horowitz, MP; Milanese, C; Di Maio, R; Hu, X; Montero, LM; Sanders, LH; Tapias, V; Sepe et al.
Antioxidants & Redox Signaling null