Wichtige Dokumente
913057
Alginate methacrylate
medium viscosity, average degree of methacrylation 25%
Synonym(e):
AlMA, AlginateMA, Alginte, Methacrylate-modified alginate, Methacrylated alginate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
(Powder or chunk(s) or fibers)
Farbe
light yellow
Eignung
conforms to structure for NMR
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)