AB3547
Anti-Cytochrome C Antibody
Chemicon®, from sheep
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, rabbit, human, canine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYCS(54205)
Spezifität
Anwendung
Apoptose & Krebs
Stoffwechsel
Apoptose - Weiterführende Produkte
Enzyme & Biochemie
Immunocytochemistry on human and rat cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable