Wichtige Dokumente
AB2082
Sigma-Aldrich
Anti-CD44v10-Antikörper, Exon v10
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CDW44, Anti-CSPG8, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit, canine, rat, human, bovine, mouse, pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD44(960)
Spezifität
CD44v10 (ca. 116 kDa)
Aktuelle Studien zeigen, dass die Expression von CD44 auf der Zelloberfläche sich während der Metastasierung von Tumoren tiefgreifend ändert, besonders während der Progression verschiedener Karzinome. Eine Sequenzanalyse zeigt, dass CD44 in verschiedenen Formen existiert (bislang wurden mindestens 15 Isoformen identifiziert), die Varianten der gewöhnlichen oder standardmäßigen hämopoietischen Form CD44s sind. Spezifisch das menschliche CD44-Gen enthält 19 Exone, von denen 10 Exone potenziell alternativ gespleißt werden können. Die Form CD44s enthält die Exone 1–15 und die Exone 15–19. Die anderen Exone (z. B. 6–14) werden ebenfalls in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen gespleißt. So enthalten beispielsweise Epithelzellen die Exone 12–14, eingefügt in die CD44s-Transkripte. Diese Isoform hat die Bezeichnung CD44E erhalten. Andere CD44-Varianten (CD44v) besetzen an den beiden Enden des Moleküls dieselbe Sequenz, unterschieden sich aber in der Mittelregion (mit unterschiedliche vielen zusätzlichen Exonen), die sich auf der äußeren Seite der Zellmembran befindet. Es wurde die These aufgestellt, dass die Expression von CD44-Varianten mit dem zusätzlichen Exon 14 („v10“ genannt) für Tumorprogression und Metastasierung verantwortlich ist. Tatsächlich wird die Expression von CD44v10 als Indikator für Metastasenbildung genutzt.
Immunogen
Epitop: Exon v10
Synthetisches Peptid von menschlichem CD44v10
Anwendung
Dieser Anti-CD44v10-Antikörper, Exon v10, ist zur Verwendung in ELISA, FC, IP, RIA, WB, IC und IH(P) für den Nachweis von CD44v10 validiert.
ELISA: 1:2.000
Durchflusszytometrie: 1:1.000
Immunfluoreszenz: 1:200
Immunhistochemische Färbung von paraffineingebettetem Gewebe: 1:250
Immunpräzipitation: 1:200
Western Blotting: 1:1.000
RIA: 1:5.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-1123
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 10 mM Natriumphosphat, 150 mM NaCl mit 0,01 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qian Guo et al.
The Journal of biological chemistry, 298(11), 102588-102588 (2022-10-16)
Cell adhesion molecule CD44v8-10 is associated with tumor ste0mness and malignancy; however, whether CD44v10 alone confers these properties is unknown. Here, we demonstrated that CD44v10 promotes stemness and chemoresistance of triple-negative breast cancers (TNBCs) individually. Next, we identified that genes
Qian Guo et al.
Oncology reports, 45(4) (2021-03-03)
The cell surface glycoprotein CD44 displays different active statuses; however, it remains unknown whether the activation process of CD44 is critical for tumor development and progression. The aim of the present study was to investigate whether breast cancer (BCa) cells with
DNA aptamers against exon v10 of CD44 inhibit breast cancer cell migration.
Iida, J; Clancy, R; Dorchak, J; Somiari, RI; Somiari, S; Cutler, ML; Mural, RJ; Shriver, CD
Testing null
Chih-Hung Guo et al.
Marine drugs, 19(4) (2021-04-04)
Fish oil (FO) and selenium (Se) possess antiangiogenic potential in malignant tumors. This study aimed to determine whether combination of FO and Se enhanced treatment efficacy of low-dose antiangiogenic agent Avastin (bevacizumab) in a dose-dependent manner and targeted multiple signaling
Milan Dastych et al.
Pathology oncology research : POR, 27, 614281-614281 (2021-07-15)
Background and aims: The majority of colorectal cancers arise from detectable adenomatous or serrated lesions. Here we demonstrate how deregulated alternative splicing of CD44 gene in diseased colon mucosa results in downregulation of standard isoform of CD44 gene (CD44s) and