Wichtige Dokumente
M5409
Mouse IgG2a Isotype Control from murine myeloma
clone UPC-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
UPC-10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- fluorescence microscopy
- indirect immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable