AB1779SP
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
BDNF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurochemie & Neurotrophine
Neuroinflammation & Schmerz
Immunoblotting: 5-10μg/mL. BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. Homogenates are then sonicated and centrifuged at 46K x g for 30 minutes at 4C. BDNF migrates as 18kDa, with a homodimer at ~27-30kDa. 1:1,000
ELISA: 5-10μg/mL
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes BDNF, but not other neurotrophins.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable