Wichtige Dokumente
SAB4200744
Anti-BDNF antibody, Mouse Monoclonal
clone BDNF129-13, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Abrineurin, Anti-Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BDNF129-13, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~12 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using lysate of human HEK-293T cells over-expressing human BDNF protein
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human cerebellum sections
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL using lysate of human HEK-293T cells over-expressing human BDNF protein
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)