Wichtige Dokumente
AB15928
Sigma-Aldrich
Anti-Vitamin-K-abhängiges Protein S-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
protein S (alpha), protein S, alpha, protein Sa, vitamin K-dependent plasma protein S
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, rhesus macaque, monkey
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
horse, chimpanzee, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PROS1(5627)
Allgemeine Beschreibung
Vitamin-K-abhängiges Protein S ist ein gerinnungshemmendes Plasmaprotein und ein Cofaktor für aktiviertes Protein C beim Abbau der Gerinnungsfaktoren Va und VIIIa. Es unterstützt die Koagulationshemmung und regt die Fibrinolyse an.
Spezifität
Affe (93 %) und Ratte (93 %) Rhesusaffe (93 %).
Dieser Antikörper erkennt das Vitamin-K-abhängige Protein S.
Immunogen
Dieser Antikörper wird aus Kaninchen gewonnen, die mit einem KLH-konjugierten linearen Peptid immunisiert wurden, das den Resten rund um die reife Peptidregion des Vitamin-K-abhängigen Proteins S entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:50.000 wurde Vitamin-K-abhängiges Protein S in 15 µg normalem Mausserum nachgewiesen.
Dieser Anti-Vitamin-K-abhängiges-Protein-S-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Vitamin-K-abhängigem Proteins S validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Lebergewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: : Eine 1:1.000 Verdünnung dieses Antikörpers detektierte Vitamin-K-abhängiges Protein S in 10 µg Lebergewebelysat der Maus.
Zielbeschreibung
Ca. 69–75 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Antikörper vom Kaninchen mit 0,1 M Tris-Glycin, pH 7,4; 0,150 mM NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lebergewebelysat der Maus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lack of protein S in mice causes embryonic lethal coagulopathy and vascular dysgenesis.
Burstyn-Cohen, T; Heeb, MJ; Lemke, G
The Journal of Clinical Investigation null
Delphine Lumbroso et al.
Frontiers in immunology, 9, 358-358 (2018-03-17)
The complete resolution of inflammation requires the uptake of apoptotic polymorphonuclear cells (PMN) by local macrophages (efferocytosis) and the consequent reprogramming of the engulfing phagocytes to reparative and pro-resolving phenotypes. The tyrosine kinase receptors TYRO3, AXL, and MERTK (collectively named
Genetic dissection of TAM receptor-ligand interaction in retinal pigment epithelial cell phagocytosis.
Burstyn-Cohen, T; Lew, ED; Traves, PG; Burrola, PG; Hash, JC; Lemke, G
Neuron null
Maria Nassar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(3), E337-E346 (2017-01-05)
The oral epithelium contributes to innate immunity and oral mucosal homeostasis, which is critical for preventing local inflammation and the associated adverse systemic conditions. Nevertheless, the mechanisms by which the oral epithelium maintains homeostasis are poorly understood. Here, we studied