Merck
AB1056F
Sigma-Aldrich
Anti-Adenovirus-Antikörper, FITC-Konjugat
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Adenovirus, Hexon-Assemblierung. Keine Kreuzreaktivität mit Parainfluenza 1-3, Influenza A und B oder RSV. Nicht reaktiv mit HEp-2-Zellen
Immunogen
Hexon vom Adenovirus Typ 5.
Anwendung
Der Anti-Adenovirus-Antikörper, FITC-Konjugat, ist ein Antikörper gegen Adenovirus zur Verwendung in IF und IH.
Direkte FA-Färbung der Zielantigene in einem permissiven Gewebekultursystem. Empfohlene Verdünnung: 1:10-1:50. Eine Fixierung der Antigenquelle in Aceton vor der Färbung wird empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
IgG-Fraktion konjugiert an FITC. In PBS (0,01 mol/l, pH 7,2) mit 10 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2-8 °C für 3 Monate haltbar, oder gefroren bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei gedämpftem Licht lagern.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gene transfer into the liver of nonhuman primates with E1-deleted recombinant adenoviral vectors: safety of readministration.
F A Nunes, E E Furth, J M Wilson, S E Raper
Human Gene Therapy null
Rachael Mooney et al.
Molecular therapy oncolytics, 12, 79-92 (2019-02-06)
Oncolytic virotherapy is a promising approach for treating recurrent and/or drug-resistant ovarian cancer. However, its successful application in the clinic has been hampered by rapid immune-mediated clearance or neutralization of the virus, which reduces viral access to tumor foci. To
N Yawata et al.
Mucosal immunology, 9(1), 159-170 (2015-06-18)
The most severe form of virus-induced inflammation at the ocular surface is epidemic keratoconjunctivitis (EKC), often caused by group D human adenoviruses (HAdVs). We investigated the dynamics and mechanisms of changes in natural killer (NK) cell types in the human
Sacha Robert et al.
Viruses, 16(4) (2024-04-27)
Adjuvant systemic therapies effectively reduce the risk of breast cancer recurrence and metastasis, but therapy resistance can develop in some patients due to breast cancer stem cells (BCSCs). Oncolytic adenovirus (OAd) represents a promising therapeutic approach as it can specifically
In situ adenovirus vaccination engages T effector cells against cancer.
Sebastian Tuve, Ying Liu, Khajornsak Tragoolpua, Jeffrey Daniel Jacobs et al.
Vaccine null