AB15708C3
Anti-Beta III Tubulin, Cy3 Conjugate Antibody
from rabbit, CY3 conjugate
Synonym(e):
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Beta III Tubulin in rat E18 cortex cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat E18 cortex cells
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable