Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB10525
Sigma-Aldrich
Anti-EBF-3-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transcription factor COE3, Early B-cell factor 3, EBF-3, Olf-1/EBF-like 2, O/E-2, OE-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EBF3(253738)
mouse ... Ebf3(13593)
Allgemeine Beschreibung
Die Familie der frühen B-Zell-Faktor(EBF)- oder Collier/Olf-1/EBF(COE)-Proteine EBF1, EBF2 und EBF3 sind ubiquitäre zinkbindende Transkriptionsfaktoren, die in vielen Spezies vorkommen, u. a. in Menschen, Drosophila melanogaster und Caenorhabditis elegans. EBF-Proteine können Homodimere und Heterodimere bilden, die an spezifischen Stellen , darunter die Sequenz ′-ATTCCCNNGGGAATT-3′, an DNA binden. EBF1, das prototypische Mitglied dieser Familie, kann epigenetische Mechanismen einsetzen, wie DNA-Methylierung und Chromatin-Remodeling, um die an der B-Zellentwicklung beteiligten Gene, wie Pax5, zu regulieren. Das zweite Mitglied dieser Familie ist das EBF2, das an der Knochenentwicklung, Adipogenese und ZNS-Entwicklung beteiligt ist, also an Prozessen, die auch mit EBF1 verbunden sein können. EBF3 wurde charakterisiert als Tumorsuppressorprotein, da es an der Regulation multipler Gene beteiligt ist, z. B. Gene für Zykline und zyklinabhängige Kinasen (CDK), die Wachstum, Differenzierung und Apoptose von Zellen kontrollieren. Neue Evidenz weist jedoch darauf hin, dass alle EBF-Proteine bei der Entwicklung verschiedener Krebsarten eine Rolle spielen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt EB-3, aber nicht EB-1 oder EB-2.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das murinem EBF-3 entspricht.
Anwendung
Anti-EBF-3-Antikörper ist ein Antikörper gegen EBF-3 und wird in Western Blots, IHC(P), Immunfluoreszenz und Dot Blots verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies EBF-3 in mit EBF-3 transfizierten COS-7-Zellen nach. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies EBF-3 in Kryoschnitten von wildtypischem Rückenmarkgewebe nach. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine 1: 500 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies EBF-3 in mit EBF-exprimierenden Plasmiden transfizierten COS-7-Zellen nach. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Analyse mittels Dot Blot: EBF-1, EBF-2 und EBF-3 Peptide aus einer repräsentativen Charge wurden mit Anti-EBF-3 (1:100 Verdünnung) getestet. Es wurde keine Kreuzreaktivität für EBF-1 und EBF-2 beobachtet.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in E16-Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers detektierte EBF-3 in 10 µg E16-Gewebelysat des Maushirns.
Zielbeschreibung
~ 72 kDa gemessen. In manchen Lysaten treten bei ~42, ~55 und ~108 kDa uncharakterisierte Banden auf.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
E16-Hirngewebelysat der Maus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gaku Nagano et al.
PloS one, 10(3), e0122584-e0122584 (2015-03-27)
Brown fat generates heat to protect against cold and obesity. Adrenergic stimulation activates the thermogenic program of brown adipocytes. Although the bioactivity of brown adipose tissue in adult humans had been assumed to very low, several studies using positron emission
Francesca Pagani et al.
Histochemistry and cell biology, 156(4), 333-347 (2021-07-18)
Early B-cell factor-1 (EBF1) is a transcription factor with an important role in cell lineage specification and commitment during the early stage of cell maturation. Originally described during B-cell maturation, EBF1 was subsequently identified as a crucial molecule for proper
Myungin Baek et al.
Cell reports, 27(9), 2620-2635 (2019-05-30)
Coordinated motor behaviors depend on feedback communication between peripheral sensory systems and central circuits in the brain and spinal cord. Relay of muscle- and tendon-derived sensory information to the CNS is facilitated by functionally and anatomically diverse groups of spinocerebellar
Wenjun Yan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(27), 5177-5195 (2020-05-28)
Amacrine cells (ACs) are a diverse class of interneurons that modulate input from photoreceptors to retinal ganglion cells (RGCs), rendering each RGC type selectively sensitive to particular visual features, which are then relayed to the brain. While many AC types