Merck
P3430
Sigma-Aldrich
Monoklonales Anti-Phosphoserin
clone PSR-45, ascites fluid
Synonym(e):
Phospho Ser, Phospho−Ser, Phospho−serin, Phospho-serin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.44
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PSR-45, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Methode(n)
indirect ELISA: 1:4,000
western blot: 1:500-1:1,000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Phosphoserine (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Spezifität
Bei ELISA und Dot Blot reagiert der Antikörper spezifisch mit phosphoryliertem Serin, sowohl als freie Aminosäure als auch konjugiert zu Trägern wie BSA oder KLH. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit nicht phosphoryliertem Serin, Phosphothreonin, Phosphotyrosin, AMP oder ATP beobachtet. Dieser Antikörper wurde in Immunoblotting zur Lokalisation einiger Phosphoserin-haltiger Proteine eingesetzt. Bestimmte Proteine, die bekanntermaßen phosphoryliertes Serin enthalten, werden durch diesen Antikörper möglicherweise nicht erkannt, da die Erkennungsstelle sterisch behindert wird.
Immunogen
Phosphoserin konjugiert zu Keyhole Limpet-Hämocyanin (KLH).
Anwendung
Anti-Phosphoserine antibody may be used for indirect ELISA at a working dilution of 1:4000. For immunoblotting using rat brain cortex extracts, a working dilution of 1:500-1:1100 may be used. The antibody was used for immunoblotting to detect proteins phosphorylated at serine in stem extracts of Arabidopsis thalliana at a working dilution of 1:250.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
Monoclonal Anti-Phosphoserine antibody produced in mouse has been used in western blotting.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoserine (PS) can be used as a template to detect cancer antigen 125 (CA 125).
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification of cellulose synthase AtCesA7 (IRX3) in vivo phosphorylation sites?a potential role in regulating protein degradation
Taylor NG
Plant Molecular Biology, 64(1-2), 161-171 (2007)
Sapan J Patel et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(3), 456-466 (2016-09-30)
B-cell novel protein-1 (BCNP1) or Family member of 129C (FAM129C) was identified as a B-cell-specific plasma-membrane protein. Bioinformatics analysis predicted that BCNP1 might be heavily phosphorylated. The BCNP1 protein contains a pleckstrin homology (PH) domain, two proline-rich (PR) regions and
Role of DNA-dependent protein kinase in recognition of radiation-induced DNA damage in human peripheral blood mononuclear cells
Frasca D, et al.
International Immunology, 13(6), 791-797 (2001)
Vinculin but not alpha-actinin is a target of PKC phosphorylation during junctional assembly induced by calcium
Perez-MM, et al.
Journal of Cell Science, 111(23), 3563-3571 (1998)
Pierrick Dudognon et al.
FEBS letters, 561(1-3), 44-50 (2004-03-12)
Endoplasmic reticulum (ER)-to-Golgi transport is blocked in mammalian cells during mitosis; however, the mechanism underlying this blockade remains unknown. Since COPII proteins are involved in this transport pathway, we investigated at the biochemical level post-translational modifications of COPII components during