Wichtige Dokumente
9060-HK
Sigma-Aldrich
Mouse/Human Adiponectin
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
Konjugat
125Iodine
Qualitätsniveau
label
125Iodine labeled
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... ADIPOQ(11450)
Allgemeine Beschreibung
Radioactivity: <3 μCi
Anwendung
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Lagerung und Haltbarkeit
2–8 °C
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
7 - Radioactive Substances
WGK
WGK 1