Wichtige Dokumente
8.52030
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-threonine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
90-100 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C19H19NO5/c1-11(21)17(18(22)23)20-19(24)25-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16-17,21H,10H2,1H3,(H,20,24)(H,22,23)/p-1/t11-,17-/m0/s1
InChIKey
OYULCCKKLJPNPU-GTNSWQLSSA-M
Allgemeine Beschreibung
Useful derivative for the synthesis of phosphothreonine peptides by the Fmoc SPPS global phosphorylation methodology.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. M. Fischer, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 491
Verlinkung
Replaces: 04-12-1060
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 93.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 6.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2