8.55031
Rink Amide NovaGel
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaGel
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This resin is prepared by derivatization of aminomethyl NovaGel with the modified Rink linker. NovaGel resins combine many of the excellent properties of PEG-PS-based resins with the high loading efficiency of conventional polystyrene-based supports. In a comparison with Rink amide resin, this resin was found to give superior results in the synthesis of peptides up to 17 amino acids in length [1]. The use of this support in the preparation of oligonucleotide-peptide conjugates has been described [2].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Verlinkung
Replaces: 01-64-0286
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.50 - 0.70 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Das PEG-PS Harz ist hergestellt aus Aminomethyl- Copoly(Styrol 1 % DVB), 100 - 200 mesh
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.50 - 0.70 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Das PEG-PS Harz ist hergestellt aus Aminomethyl- Copoly(Styrol 1 % DVB), 100 - 200 mesh
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable