86364
TentaGel™ S-NH2
extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading
Synonym(e):
O-(2-Aminoethyl)-polyethylenglykol polymer gebunden
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TentaGel™
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.26 mmol/g amine loading
Partikelgröße
~90 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?