8.52347
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-Fmoc-O-(2,2 dimethylpropylsulfo)-L-tyrosine
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
Lagertemp.
-10 to -25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] L. S. Simpson & T. S. Widlanski (2006) J. Am. Chem. Soc., 128, 1605.
[2] L. S. Simpson, et al. (2009) Chemistry & Biology, 16, 153.
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(BAW0)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 4 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable