8.52071
Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-benzyl-L-phosphotyrosine
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
90-105 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C31H28NO8P/c33-30(34)29(18-21-14-16-23(17-15-21)40-41(36,37)39-19-22-8-2-1-3-9-22)32-31(35)38-20-28-26-12-6-4-10-24(26)25-11-5-7-13-27(25)28/h1-17,28-29H,18-20H2,(H,32,35)(H,33,34)(H,36,37)/t29-/m0/s1
InChIKey
WNFKGEXQEWKECX-LJAQVGFWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. White & J. Beythien in ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, pp. 557.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 98.5 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable