Wichtige Dokumente
8.52038
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cha-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-β-cyclohexyl-L-alanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](CC4CCCCC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,16,21-22H,1-3,8-9,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChIKey
HIJAUEZBPWTKIV-QFIPXVFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of cyclohexylalanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1081
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable