Wichtige Dokumente
8.52047
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nva-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-norvaline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
143-150 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H21NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h3-6,8-11,17-18H,2,7,12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChIKey
JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of norvaline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1097
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable