Merck
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
Sodium tetrafluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BF4Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
237-340-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
crystals
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
384 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChIKey
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable