762377
Sodium trifluoromethanesulfonimide
97%
Synonym(e):
Sodium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
257.1-258.4 °C
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChIKey
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A sodiumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide serves as an electrolyte in batteries and fuel cells. Additionally, it is used as a Lewis acid and ionic liquid.
Anwendung
Uses:
- Electrolyte for batteries and fuel cells
- Ionic liquids
- Lewis acids
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Tetrahedron, 65(27), 5361-5368 (2009)
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Tetrahedron, 65, 5361-5368 (2009)