Wichtige Dokumente
8.43861
Sigma-Aldrich
Lauroyl peroxide
for synthesis
Synonym(e):
Lauroyl peroxide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352120
EG-Index-Nummer:
203-326-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
112 °C
Wirksamkeit
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
49 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O(OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChIKey
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Org. Perox. D
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable