Merck
290785
Sigma-Aldrich
Luperox® LP, Lauroylperoxid
≥98%
Synonym(e):
Lauroylperoxid, Di(dodecanoyl)peroxid, Didodecanoylperoxid, Dilauroylperoxid, Dodecanoylperoxid
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)10CO]2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.62
Beilstein:
1804936
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
13.7 (vs air)
Assay
≥98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChIKey
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lauroylperoxid kann als Folgendes verwendet werden:
  • Einbringer der Langkettenverzweigung in Polypropylen, um seinen mechanischen Recyclingprozess zu verbessern.
  • Mildes Oxidationsmittel und effizienter Wasserstoffabstraktor bei der Herstellung von Disulfidverbindungen durch Dimerisation von entsprechenden Dithiocarbamaten.
  • Initiator bei der Herstellung von ionengeprägten Polymeren (IIP).
  • Initiator und Oxidationsmittel zum Erzeugen eines Erythrina-Ringsystems durch oxidative Radikalcyclisierungen von Enamid in Gegenwart von nBu3SnH.
Rechtliche Hinweise
Produkt von Arkema, Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Org. Perox. D
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Mild Radical Method for the Dimerzation of Dithiocarbamates
Ning Chen et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(4), 802-809 (2015)
Studies on the effect of functional monomer and porogen on the properties of ion imprinted polymers based on Cr(III)-1,10-phenanthroline complex designed for selective removal of Cr(III) ions
Laura Trzonkowska, et al.
Reactive and Functional Polymers, 117, 131-139 (2017)
M Catalá-Icardo et al.
Talanta, 187, 216-222 (2018-06-02)
In this study, porous polymer monoliths were in situ synthesized in fluoropolymers tubing to prepare microbore HPLC columns. To ensure the formation of robust homogeneous polymer monoliths in these housing supports, the inner surface of fluoropolymer tubing was modified in
Itxaso Parola et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-18)
This work reports on a diameter dependence analysis of the performance as luminescent solar concentrators of three self-fabricated polymer optical fibers (POFs) doped with a hybrid combination of dopants. The works carried out include the design and self-fabrication of the
Upcycling of polypropylene with various concentrations of peroxydicarbonate and dilauroyl peroxide and two processing steps
Stanic, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 138(28), 50659-50659 (2021)