8.01641
Benzoyl peroxide
(with 25% H2O) for synthesis
Synonym(e):
Dibenzoylperoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
>380 °C
Wirksamkeit
7710 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C (decomposition)
Dichte
1.33 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
500‑600 kg/m3
Funktionelle Gruppe
peroxide
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the direct N–O bond synthesis from 1,2-diamines.
- As an initiator in the synthesis of the cross-linked unsaturated copolymer by cross-linking methyl methacrylate with Poly (2-butene maleate) polyester.
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (nach Trocknung): 102 - 105 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?