Wichtige Dokumente
8.43849
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
(~ 20% solution in tetrahydrofuran) for synthesis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point -21.5 °C (THF)
Dichte
0.914 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 19.0 - 21.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.7 °F - (THF)
Flammpunkt (°C)
-21.5 °C - (THF)