Wichtige Dokumente
8.43794
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucono-delta-lactone
for synthesis
Synonym(e):
D-(+)-Glucono-delta-lactone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
202-016-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (decomposition)
Schüttdichte
750 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
InChIKey
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable