8.41772
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
for synthesis
Synonym(e):
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.15 hPa
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
≥560 °C
bp
82-83 °C/12 hPa
mp (Schmelzpunkt)
10 °C
Übergangstemp.
flash point 75 °C
Löslichkeit
11 g/L
Dichte
1.428 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)N
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.426 - 1.430
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup