Wichtige Dokumente
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
Synonym(e):
1-Heptanethiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
216-678-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.5 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.9 % (v/v)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C
Übergangstemp.
flash point 46 °C
Löslichkeit
0.009 g/L
Dichte
0.844 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
SCCCCCCC
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup