Wichtige Dokumente
8.41564
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22BF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.13
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
278-768-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
115-116 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 113 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 116 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable