Wichtige Dokumente
8.41424
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydroquinone
for synthesis
Synonym(e):
2-tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
217-752-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
457 °C
Wirksamkeit
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
295 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
127-129 °C
Übergangstemp.
flash point 171 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(cc(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
InChIKey
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 126 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 129 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1