306967
Isopentylacetat
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
Isoamylacetat, Isopentyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
5 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
680 °F
Expl.-Gr.
7.5 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?