840651
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade
≥95%, USA origin, moisture (loss on drying): 0-10% ; heavy metals : 0-50 μg/g
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade, package of 10 g
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
package of 10 g
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
microbiological culture: suitable
dilution
(Adjuvant for veterinary use)
Verunreinigungen
0-10% moisture
0-50 μg/g heavy metals
Verlust
≤5%
pH-Wert
5-6
Löslichkeit
water: soluble 40 mg/mL
Kationenspuren
0-50 μg/mg
Fremdaktivität
Tested for E. coli
Tested for Mycoplasma
Tested for Salmonella
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3