8.22333
Hydroquinon
for synthesis
Synonym(e):
Hydroquinon, 1,4-Dihydroxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
515 °C
Wirksamkeit
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
287 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
172 °C (decomposition)
Übergangstemp.
flash point 165 °C
Löslichkeit
70 g/L
Dichte
1.358 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChIKey
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthese von Metallnanopartikeln durch Reduktion von Metallsalzvorläufern.
- Reduktion von Aryldiazoniumsalz-Zwischenprodukten zu aromatischen Verbindungen.
- In Kombination mit Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) zum Herstellen von Seeigel-förmigen Goldnanopartikeln mittels samenlosem Eintopf-Wachstum.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
329.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
165 °C - closed cup