Wichtige Dokumente
282960
Chinhydron
97%
Synonym(e):
Hydrochinon-Benzochinon 1:1 Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Zusammensetzung
Carbon, 63.7-68.4%
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
Oc1ccc(O)cc1.O=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
InChIKey
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?