Wichtige Dokumente
8.21461
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
2,4-Dimethylbenzaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
239-856-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
-9 °C
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup