8.21036
Piperine
for synthesis
Synonym(e):
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C
Löslichkeit
0.04 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChIKey
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 128 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 131 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable