Wichtige Dokumente
758078
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoic acid
97%
Synonym(e):
5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoic acid, Piperic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-223 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)/b3-1+,4-2+
InChIKey
RHBGITBPARBDPH-ZPUQHVIOSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)